Documentos Principais
86717
Sigma-Aldrich
Tetraallylsilane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
Tetra(2-propenyl)silane
About This Item
Fórmula linear:
(H2C=CHCH2)4Si
Número CAS:
Peso molecular:
192.37
Beilstein:
1750943
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
n20/D 1.485
p.e.
90 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H20Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
chave InChI
AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)