339644
Triethoxymethylsilane
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Methyltriethoxysilane
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
densidade de vapor
>1 (vs air)
pressão de vapor
11 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.383 (lit.)
p.e.
141-143 °C (lit.)
densidade
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Si](C)(OCC)OCC
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
chave InChI
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
93.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hybrid organic-inorganic sol-gel materials containing silica were first called “ORMOSILs” in 1984.