481394
Tetramethyltin
95%
Sinônimo(s):
Tin tetramethyl
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
adequação da reação
core: tin
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 16
new score: 12
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
índice de refração
n20/D 1.441 (lit.)
p.e.
74-75 °C (lit.)
pf
−54 °C (lit.)
densidade
1.291 g/mL at 25 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
C[Sn](C)(C)C
InChI
1S/4CH3.Sn/h4*1H3;
chave InChI
VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
10.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-12 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?