T26727
Tetraphenyltin
97%
Sinônimo(s):
Tin tetraphenyl
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
14.7 (vs air)
Ensaio
97%
p.e.
>420 °C (lit.)
pf
224-227 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5H;
chave InChI
CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
231.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
111 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?