Documentos Principais
8.20990
Sigma-Aldrich
1-Phenyldodecane
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Phenyldodecane, Dodecyl benzene
About This Item
Fórmula linear:
C6H5(CH2)11CH3
Número CAS:
Peso molecular:
246.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
204-591-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.1 hPa ( 50 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
pb
275-300 °C/1013 hPa
pf
3 °C
temperatura de transição
flash point 124 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
chave InChI
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.854 - 0.856
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup