Documentos
8.03581
Sigma-Aldrich
N,N′-Diphenylthiourea
for synthesis
Sinônimo(s):
N,N′-Diphenylthiourea, Thiocarbanilide, 1,3-Diphenylthiourea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H12N2S
Número CAS:
Peso molecular:
228.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
203-004-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pf
154 °C
solubilidade
insoluble 23.52-25.65 mg/L
densidade
1.30 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C13H12N2S/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,14,15,16)
chave InChI
FCSHMCFRCYZTRQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2