Documentos Principais
8.21249
Sigma-Aldrich
9-Methylanthracene
for synthesis
Sinônimo(s):
9-Methylanthracene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12
Número CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
212-299-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
crystals
p.e.
196-197 °C/16 hPa
pf
76-79 °C
solubilidade
0.0003 mg/L
densidade
1.06 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c2c(cc3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
chave InChI
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3