M29606
9-Methylanthracene
98%
Sinônimo(s):
9-Methylanthracene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
p.e.
196-197 °C/12 mmHg (lit.)
pf
77-79 °C (lit.)
densidade
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
chave InChI
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?