Key Documents
604410
Sigma-Aldrich
Dodecyl(benzene-13C6)
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
Lauryl(benzene-13C6)
About This Item
Fórmula linear:
13C6H5-(CH2)11CH3
Peso molecular:
252.39
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3/i10+1,12+1,13+1,15+1,16+1,17+1
chave InChI
XBEADGFTLHRJRB-QPXULEPBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)