44198
4-Dodecylbenzenesulfonic acid
mixture of isomers, ≥95%
Sinônimo(s):
p-Dodecylbenzenesulfonic acid
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
liquid
peso molecular
326.49 g/mol
técnica(s)
blocking: suitable
Impurezas
≤2% H2SO4
densidade
1.06 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
sulfonic acid
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
chave InChI
KWXICGTUELOLSQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a solvent for the synthesis of 2-(1,5-diaryl-1,4-pentadien-3-ylidene)-hydrazinecarboximidamide hydrochlorides.
- In situ coating of rutile nanoparticles.
- As a stabilizer in the preparation of colloidal CdS.
- In the fabrication of solid-state dye-sensitized solar cells (DSSCs).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?