161004
1,3,5-Triisopropylbenzene
95%
Sinônimo(s):
1,3,5-Tri(propan-2-yl)benzene, 1,3,5-Tris(1-methylethyl)benzene, 1,3,5-Tris(isopropyl)benzene, 1,3,5-Tris(propan-2-yl)benzene, 2,4,6-Triisopropylbenzene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
pb
232-236 °C (lit.)
densidade
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(cc(c1)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6/h7-12H,1-6H3
chave InChI
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?