Documentos Principais
719838
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,6-diisopropylbenzene
95%
Sinônimo(s):
2,6-Diisopropylbromobenzene, 2,6-Diisopropylphenyl bromide, 2-Bromo-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, 2-Bromo-1,3-diisopropylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H17Br
Número CAS:
Peso molecular:
241.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.532
densidade
1.171 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1Br
InChI
1S/C12H17Br/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,1-4H3
chave InChI
QEOQKWIURDCGIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
210.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.9 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)