Documentos Principais
731749
Sigma-Aldrich
2,4,6-Triisopropylphenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Sinônimo(s):
Bromo[2,4,6-tris(1-methylethyl)phenyl]magnesium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23BrMg
Peso molecular:
307.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solution
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.949 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1cc(C(C)C)c([Mg]Br)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C15H23.BrH.Mg/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6;;/h7-8,10-12H,1-6H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
LXUAJPDGIIDXFR-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-22.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-30 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)