Documentos Principais
563765
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylphenylmagnesium bromide
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3MgBr
Número CAS:
Peso molecular:
209.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
Nível de qualidade
concentração
0.5 M in THF
p.e.
65 °C (lit.)
densidade
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(C)c([Mg]Br)c1
InChI
1S/C8H9.BrH.Mg/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;;/h3-5H,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
XYLKRQFNMXVTLQ-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< -17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)