272051
1,3-Di-tert-butylbenzene
97%
Sinônimo(s):
1,3-Bis(1,1-dimethylethyl)benzene, 1,3-Ditert-butylbenzene, 4,6-Di(tert-butyl)benzene, m-Di-tert-butylbenzene
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
pb
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
pf
10-11 °C (lit.)
densidade
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1cccc(c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C14H22/c1-13(2,3)11-8-7-9-12(10-11)14(4,5)6/h7-10H,1-6H3
chave InChI
ILNDSSCEZZFNGE-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?