densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
217 °C (lit.)
pf
33-35 °C (lit.)
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+
chave InChI
NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?