193097
trans-3-Hexenoic acid
97%
Sinônimo(s):
(3E)-3-Hexenoic acid, (3E)-Hex-3-enoic acid, (E)-3-Hexenoic acid, (E)-Hex-3-enoic acid, 3(E)-Hexenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
pb
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
pf
11-12 °C (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
chave InChI
XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?