245925
4-Pentenoic acid
97%
Sinônimo(s):
3-Vinylpropionic acid, Allylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
pf
−22.5 °C (lit.)
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7)
chave InChI
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?