W284300
4-Pentenoic acid
≥98%, stabilized, FG
Sinônimo(s):
3-Vinylpropionic acid, Allylacetic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥98%
contém
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
83-84 °C/12 mmHg (lit.)
pf
−22.5 °C (lit.)
densidade
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cheese
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCC=C
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7)
chave InChI
HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W284300-SAMPLE-K | 4061837517235 |
W284300-1KG-K | 4061838257406 |
W284300-100G | |
W284300-100G-K | 4061838093523 |
W284300-1KG | |
W284300-25G | |
W284300-SAMPLE | |
W284300-25G-K | 4061838192288 |