W261408
Lauric acid
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Dodecanoic acid, ABL, Lauric acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
palm oil
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
pressão de vapor
1 mmHg ( 121 °C)
50 mmHg ( 210 °C)
Ensaio
≥98%
p.e.
225 °C/100 mmHg (lit.)
pf
44-46 °C (lit.)
densidade
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Deep Eutectic Solvent Self-Assembled Reverse Nanomicelles for Transdermal Delivery of Sparingly Soluble Drugs.: This paper discusses the development of deep eutectic solvent-based nanomicelles for enhancing the transdermal delivery of poorly soluble drugs, with potential applications in drug delivery systems (Li et al., 2024).
- An Eco-Friendly and High-Yield Extraction of Rare Earth from the Leaching Solution of Ion Adsorbed Minerals.: Presents an eco-friendly method for extracting rare earth elements from leaching solutions, emphasizing the role of lauric acid in improving the extraction process (Yu et al., 2024).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
348.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
176 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W261408-10KG | |
W261408-10KG-K | 4061835565672 |
W261408-1KG-K | 4061835565689 |
W261408-25KG-K | 4061834404484 |
W261408-SAMPLE-K | 4061837515637 |
W261408-1KG | |
W261408-25KG | |
W261408-5KG | |
W261408-5KG-K | 4061835565696 |
W261408-SAMPLE |