Documentos Principais
8.05333
Sigma-Aldrich
Lauric acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Lauric acid, Dodecanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)10COOH
Número CAS:
Peso molecular:
200.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
205-582-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
250 °C
potência
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.6 % (v/v)
p.e.
299 °C/1013 hPa
pf
43-45 °C
temperatura de transição
flash point 176 °C
densidade
0.883 g/cm3 at 50 °C
densidade volumétrica
490 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Lauric acid in biotechnology: A comprehensive study on lipase active site selectivity, incorporating lauric acid, offers insights into its applications in bioprocess engineering and its impact on enzyme functionality, which is crucial for industrial biotechnological processes (Rodrigues et al., 2024).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 45 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
348.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
176 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7