Documentos Principais
8.00399
Sigma-Aldrich
Myristic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Myristic acid, Tetradecanoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)12COOH
Número CAS:
Peso molecular:
228.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
208-875-2
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
solid
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
326 °C/1013 hPa
pf
52-56 °C
temperatura de transição
flash point >165 °C
solubilidade
1.07 mg/L
densidade
0.8622 g/cm3 at 54 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)
chave InChI
TUNFSRHWOTWDNC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 56 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Lauric acid &#8805;98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W261408
Lauric acid
Palmitic acid BioXtra, &#8805;99%
Sigma-Aldrich
P5585
Palmitic acid
Palmitic acid &#8805;99%
Sigma-Aldrich
P0500
Palmitic acid
Stearic acid Grade I, &#8805;98.5% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
S4751
Stearic acid
Oleic acid &#8805;99% (GC)
Sigma-Aldrich
O1008
Oleic acid