259276
2-Pentenoic acid
predominantly trans, 98%
Sinônimo(s):
trans-2-Pentenoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
Impurezas
10% cis isomer (maximum)
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
106 °C/20 mmHg (lit.)
pf
9-11 °C (lit.)
densidade
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CC)=C(\[H])C(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h3-4H,2H2,1H3,(H,6,7)/b4-3+
chave InChI
YIYBQIKDCADOSF-ONEGZZNKSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?