Key Documents
8.02650
Sigma-Aldrich
Crotonic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Crotonic acid, ß-Methylacrylic acid, 2-Butenoic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
86.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-533-9
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.25 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
crystals
temperatura de autoignição
500 °C
potência
1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
185.0-199.5 °C/1013 hPa
pf
70-73 °C
temperatura de transição
flash point 90 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
543 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+
chave InChI
LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3