54925
(S)-3-Hydroxybutyric acid
≥97.0%
Sinônimo(s):
(+)-3-Hydroxy-n-butyric acid, (3S)-3-Hydroxybutanoic acid, (S)-β-Hydroxybutanoic acid, (S)-(+)-β-Hydroxybutyric acid, L-β-Hydroxybutyric acid
Ensaio
≥97.0%
forma
powder or crystals
atividade óptica
[α]20/D +25±1°, c = 6% in H2O
pf
45-50 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)CC(O)=O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
chave InChI
WHBMMWSBFZVSSR-VKHMYHEASA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- S-(2-acetamidoethyl) (S)-3-hydroxybutanethioate by reacting with acetylcysteamine in the presence of coupling reagent.
- 3-hydroxy-N-(4-methoxyphenyl)-(3S)-butanamide by treating with 4-methoxyaniline in the presence of acid-amine coupling reagent.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.