38950
Dimethylamine solution
purum, 33% in absolute ethanol (~5.6 M)
Sinônimo(s):
N,N-Dimethylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
32-34% (titration)
33% in absolute ethanol (~5.6 M)
densidade
0.76 g/cm3
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
chave InChI
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
3.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?