298360
(R)-(−)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
optical purity ee: 99% (GLC)
Sinônimo(s):
Sodium (R)-3-hydroxybutyrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OH)CH2CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
126.09
Beilstein:
6118796
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Formulário
solid
atividade óptica
[α]22/D −14°, c = 10 in H2O
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
pf
149-155 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@@H](O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(5)2-4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m1./s1
chave InChI
NBPUSGBJDWCHKC-AENDTGMFSA-M
Aplicação
(R)-(-)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt reacts with crown ether to form a supramolecular complex, which can catalyze the regioselective ring-opening polymerization of (S)-butyrolactone to form (R)-3-hydroxybutyrate oligomers (OHBs).
Aplicação
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Gokel GW
Advances in Supramolecular Chemistry, 7, 61-61 (2001)
Joel S Benjamin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(1), 125-130 (2016-12-22)
Kabuki syndrome is a Mendelian intellectual disability syndrome caused by mutations in either of two genes (KMT2D and KDM6A) involved in chromatin accessibility. We previously showed that an agent that promotes chromatin opening, the histone deacetylase inhibitor (HDACi) AR-42, ameliorates
Sabrina Chriett et al.
Scientific reports, 9(1), 742-742 (2019-01-27)
Butyrate and R-β-hydroxybutyrate are two related short chain fatty acids naturally found in mammals. Butyrate, produced by enteric butyric bacteria, is present at millimolar concentrations in the gastrointestinal tract and at lower levels in blood; R-β-hydroxybutyrate, the main ketone body
Chromatograms
suitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.