16842
Sodium (S)-β-hydroxyisobutyrate
≥96.0%
Sinônimo(s):
(S)-β-Hydroxy-isobutyric acid sodium salt, (S)-3-Hydroxy-2-methylpropionic acid sodium salt, S-HIBA, R-β-HIBA-Na, Sodium (S)-3-hydroxy-2-methylpropionate
Ensaio
≥96.0% (GC)
≥96.0%
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
composição
sodium, 17.5-19.0%
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].C[C@@H](CO)C([O-])=O
InChI
1S/C4H8O3.Na/c1-3(2-5)4(6)7;/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1
chave InChI
RBJZIQZDAZLXEK-DFWYDOINSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)