Documentos Principais
47124
Supelco
5-α-colestano
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H48
Número CAS:
Peso molecular:
372.67
Beilstein:
2051806
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de substância PubChem:
grau
certified reference material
TraceCERT®
linha de produto
TraceCERT®
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
10 mg/mL in chloroform
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
80-82 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CCCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h19-25H,6-18H2,1-5H3/t20-,21-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
chave InChI
XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Aplicação
Vide o Certificado de análise do produto para obter mais informações sobre uma técnica de instrumento adequada. Entre em contato com a assistência técnica para obter apoio adicional.
Outras notas
Este material de referência certificado (CRM) é produzido e certificado de acordo com a ISO 17034 e a ISO/IEC 17025. Todas as informações sobre o uso deste CRM podem ser encontradas no certificado de análise.
Informações legais
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
β-Sitosterol certified reference material, 100 μg/mL in chloroform
Supelco
47133
β-Sitosterol
Colesterol Sigma Grade, ≥99%
Sigma-Aldrich
C8667
Colesterol
Rgia A Othman et al.
The Journal of pediatrics, 166(1), 125-131 (2014-12-03)
To assess if ezetimibe (EZE), a sterol-absorption inhibitor, improves platelet (PLT) count and size relative to its effect on plasma plant sterol (PS) in patients with sitosterolemia (STSL). Patients with STSL (5 males, 3 females, 16-56 years of age) receiving
Christophe Regnault et al.
BMC genomics, 15, 666-666 (2014-08-12)
Despite numerous studies suggesting that amphibians are highly sensitive to cumulative anthropogenic stresses, the role pollutants play in the decline of amphibian populations remains unclear. Amongst the most common aquatic contaminants, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) have been shown to induce
Simon Hammann et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(30), 9019-9028 (2015-10-07)
Triacylglycerols represent the major part (>90%) in most plant oils and have to be eliminated, when the minor compounds such as phytosterols or tocopherols should be analyzed. Here, we used an all liquid-liquid chromatographic technique, countercurrent chromatography (CCC), to fractionate
Jin-Man Kim et al.
Journal of food science, 80(9), C1945-C1951 (2015-08-13)
This study assessed the potential application of gas chromatography (GC) in detecting milk fat (MF) adulteration with vegetable oils and animal fats and of characterizing samples by fat source. One hundred percent pure MF was adulterated with different vegetable oils