Documentos Principais
288438
Sigma-Aldrich
2-Methylcyclopentanone
98%
Sinônimo(s):
α-Methylcyclopentanone, (±)-2-Methylcyclopentanone, 2-Methylcyclopentan-1-one
About This Item
Fórmula linear:
CH3C5H7(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
98.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
p.e.
139 °C (lit.)
densidade
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCC1=O
InChI
1S/C6H10O/c1-5-3-2-4-6(5)7/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
ZIXLDMFVRPABBX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Luísa M D R S Martins et al.
Inorganic chemistry, 52(8), 4534-4546 (2013-03-29)
New rhenium(VII or III) complexes [ReO3(PTA)2][ReO4] (1) (PTA = 1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane), [ReO3(mPTA)][ReO4]I (2) (mPTA = N-methyl-1,3,5-triaza-7-phosphaadamantane cation), [ReO3(HMT)2][ReO4] (3) (HMT = hexamethylenetetramine), [ReO3(η(2)-Tpm)(PTA)][ReO4] (4) [Tpm = hydrotris(pyrazol-1-yl)methane, HC(pz)3, pz = pyrazolyl], [ReO3(Hpz)(HMT)][ReO4] (5) (Hpz = pyrazole), [ReO(Tpms)(HMT)] (6) [Tpms = tris(pyrazol-1-yl)methanesulfonate
Yasmine Souissi et al.
Chemosphere, 87(2), 185-193 (2012-01-14)
The identification of degradation products generated upon photolysis of estrone (E1), a natural estrogenic hormone, under simulated UV irradiation conditions was addressed by the use of LC-Q-TOF mass spectrometry. The structures of the main degradation products were elucidated, demonstrating how