251003
2-Bromo-3-methylbutyric acid
97%
Sinônimo(s):
α-Bromoisovaleric acid, 2-Bromoisovaleric acid
Ensaio
97%
forma
solid
pb
124-126 °C/20 mmHg (lit.)
pf
39-42 °C (lit.)
solubilidade
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)
chave InChI
UEBARDWJXBGYEJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.