468347
(R)-(+)-2-Bromo-3-methylbutyric acid
96%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]22/D +21°, c = 37 in benzene
p.e.
90-100 °C/0.5 mmHg (lit.)
pf
35-40 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C5H9BrO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
chave InChI
UEBARDWJXBGYEJ-SCSAIBSYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- As an anionic counterpart of morpholinium based chiral ionic liquids applicable in the Heck arylation reaction of 2,3-dihydrofuran.
- As a starting material in the synthesis of fructosyl peptide oxidase inhibitors.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Chromatograms
application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
468347-5G | 4061832728414 |
468347-25G |