590088
Sodium metavanadate
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Sodium (meta)vanadate, Sodium trioxovanadate, Sodium vanadate(V), Sodium vanadium oxide, Sodium vanadium trioxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
adequação da reação
core: vanadium
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/Na.3O.V/q+1;;;-1;
chave InChI
CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Sodium metavanadate has been used as vanadium source in the microbial culture media to study vanadium reduction by mesophilic and thermophilic methanogens.
- It can be used as a precursor in the preparation of vanadium pentoxide (V2O5) coated carbon nanotubes.
- It is also used to synthesize corrosion-inhibitive additives for organic coatings.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
590088-100G | 4061832636658 |
590088-25G | 4061832636726 |
590088-5G | 4061832636733 |