175404
4-Isopropylphenol
98%
Sinônimo(s):
p-Cumenol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
212-213 °C (lit.)
pf
59-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
chave InChI
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?