557811
2,4-Diisopropylphenol
98%
Sinônimo(s):
2,4-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,4-Bis(propan-2-yl)phenol, 2,4-Di(propan-2-yl)phenol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.5130 (lit.)
p.e.
79-80 °C (lit.)
densidade
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(O)c(c1)C(C)C
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-5-6-12(13)11(7-10)9(3)4/h5-9,13H,1-4H3
chave InChI
KEUMBYCOWGLRBQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?