124087
2-Bromo-4-methylaniline
98%
Sinônimo(s):
2-Bromo-p-toluidine, 4-Amino-3-bromotoluene
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.602 (lit.)
p.e.
240 °C (lit.)
pf
14-16 °C (lit.)
densidade
1.5 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(N)c(Br)c1
InChI
1S/C7H8BrN/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,9H2,1H3
chave InChI
UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?