580567
TCEP, Hydrochloride, Reagent Grade
Sinônimo(s):
TCEP, Hydrochloride, Reagent Grade, tris(2-Carboxyethyl)phosphine, HCl
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (GC)
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
P(CCC(=O)[O-])(CCC(=O)[O-])CCC(=O)[O-]
InChI
1S/C9H15O6P/c10-7(11)1-4-16(5-2-8(12)13)6-3-9(14)15/h1-6H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)/p-3
chave InChI
PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
- A Study on Thiol-Michael Addition to Semi-Synthetic Elastin-Hyaluronan Material for Electrospun Scaffolds.: Investigates the application of TCEP hydrochloride in the thiol-Michael addition reactions to develop semi-synthetic elastin-hyaluronan materials, which are pivotal for creating electrospun scaffolds used in biomedical engineering (Laezza et al., 2024).
- Target Recognition-Triggered Peroxidase-Mimicking Activity Depression in Homochiral Nanochannels for Identifying Cystine Enantiomers.: Highlights the use of TCEP hydrochloride in the development of a novel method for identifying cystine enantiomers through target recognition-triggered peroxidase-mimicking activity depression in nanochannels (Xu et al., 2023).
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Han, J.C. and Han, G.Y. 1994. Anal. Biochem. 220, 5.
Burns, J.A., et al. 1991. J. Org. Chem.56, 2648.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1