Key Documents
715433
Sigma-Aldrich
8-Nonenoic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O2
Número CAS:
Peso molecular:
156.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.444
densidade
0.908 g/mL at 25 °C
grupo funcional
allyl
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCCCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2H,1,3-8H2,(H,10,11)
chave InChI
AWQOXJOAQMCOED-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Jan D Quell et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1071, 58-67 (2017-05-10)
Identification of metabolites in non-targeted metabolomics continues to be a bottleneck in metabolomics studies in large human cohorts. Unidentified metabolites frequently emerge in the results of association studies linking metabolite levels to, for example, clinical phenotypes. For further analyses these