W316903
trans-2-Hexenoic acid
≥98%, FG
Sinônimo(s):
(E)-2-hexenoic acid, 3-propyl acrylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
p.e.
217 °C (lit.)
pf
33-35 °C (lit.)
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/b5-4+
chave InChI
NIONDZDPPYHYKY-SNAWJCMRSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Update to RIFM fragrance ingredient safety assessment, trans-2-hexenoic acid, CAS Registry Number 13419-69-7.: This study updates the safety assessment of trans-2-hexenoic acid as a fragrance ingredient (Api et al., 2023).
- Antiviral Activity of trans-Hexenoic Acid against Coxsackievirus B and Enterovirus A71.: This research explores the antiviral properties of trans-2-hexenoic acid, demonstrating its effectiveness against Coxsackievirus B and Enterovirus A71, which are significant human pathogens. (Olasunkanmi et al., 2023).
- Alkenyl Carboxylic Acid: Engineering the Nanomorphology in Polymer-Polymer Solar Cells as Solvent Additive.: This paper discusses the role of trans-2-hexenoic acid as a solvent additive in polymer-polymer solar cells, highlighting its impact on nanomorphology and solar cell efficiency. (Zhang et al., 2017).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W316903-1KG | |
W316903-100G | |
W316903-100G-K | 4061835566686 |
W316903-1KG-K | 4061837527906 |
W316903-5KG | |
W316903-5KG-K | 4061834397311 |
W316903-SAMPLE | |
W316903-SAMPLE-K | 4061837527913 |