Documentos Principais
Z190047
Sigma-Aldrich
Wheaton amber-glass safety-coated bottle
capacity 1000 mL, PTFE cap liner
Sinônimo(s):
amber bottle, amber bottles, bottles amber
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
Materiais
PTFE cap liner
phenolic cap
round bottle
soda-lime glass bottle
Junta
joint threaded33-400
Características
with cap
embalagem
pack of 12 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 220976
A × Diâmetro
208 mm × 96 mm , Cap off size
capacidade
1000 mL
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4