23235
Amber storage bottles
volume 240 mL, O.D. × H 61 mm × 143 mm, thread for 24-400, bottle only, pkg of 12 ea
Sinônimo(s):
AMBER SCREW CAP BOTTLE ONLY 240ML PK12
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
amber glass bottle
Características
closure type screw top bottle
embalagem
pkg of 12 ea
D.E. × A
61 mm × 143 mm
volume
240 mL
conector
thread for 24-400
Descrição geral
Storage bottles are generally used to store stock solutions and other chemicals. Amber bottles are used to avoid oxidative changes in photosensitive chemicals.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Canola and Rapeseed: Production, Chemistry, Nutrition and Processing Technology
Springer Science & Business Media, 06-Dec, 104-104 (2012)
Cell reports, 26(11), 2942-2954 (2019-03-14)
Lung alveolar type I cells (AT1) and alveolar type II cells (AT2) regulate the structural integrity and function of alveoli. AT1, covering ∼95% of the surface area, are responsible for gas exchange, whereas AT2 serve multiple functions, including alveolar repair