23229
Amber storage bottles
volume 60 mL, O.D. × H 38 mm × 95 mm, thread for 20-400, PTFE/silicone septum, black phenolic hole cap, pkg of 12 ea
Sinônimo(s):
SCREW-CAP AMBER SEPTUM BOTTLE 60ML PK12
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE septum face
PTFE/silicone septum
amber glass bottle
black phenolic hole cap
Características
closure type screw top bottle
pre-assembled
embalagem
pkg of 12 ea
D.E. × A
38 mm × 95 mm
volume
60 mL
conector
thread for 20-400
Categorias relacionadas
Descrição geral
parte de substituição
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)