GF50456695
Iron
foil, thickness 0.9 mm, 8 mm diameter, purity 99.5%
Sinônimo(s):
FE000414
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Ensaio
99.5%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 504-566-95
resistividade
9.71 μΩ-cm
Diâmetro
8 mm
espessura
0.9 mm
diâmetro
8 mm
p.e.
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF50456695-10EA | 4061821055149 |
GF50456695-50EA | 4061821055163 |
GF50456695-20EA | 4061821055156 |