WHA77002808
Whatman® UNIFILTER® 96 well filter plates
0.45 μm, clear polystyrene, cellulose acetate membrane, non-sterile, biomolecule, 25 ea
Sinônimo(s):
Z746487, micro plate, multiwell plate, well plates
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® UNIFILTER® plates, size 96 wells, well working volume 800 μL, 0.45 μm cellulose acetate membrane
Materiais
clear polystyrene
conical bottom clear wells
polystyrene filter
esterilidade
non-sterile
Características
0.45 μm cellulose acetate membrane
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 7700-2808
Whatman Article No. 28420810 (US reference)
volume máximo
800 μL
tamanho
96 wells
volume de trabalho do poço
800 μL
tamanho de poro
0.45 μm
tipo de ligação
non-treated surface
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- No cross talk. Patented integral filter design prevents well-to-well cross contamination.
- Economical to use. Wide range of well volume options ensures efficient use of materials.
- Better control. Choice of filter media allows control of the flow rates and retention characteristics.
- Versatile. A broad range of filtration media is available, including glass fiber, polypropylene, cellulose nitrate, cellulose acetate, nylon, and ion exchange cellulose.
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)