Z564222
FRIO-Temp® digital thermometer
Standard, temperature -50-200 °C
Sinônimo(s):
laboratory temperature measurement, laboratory thermometer
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel probe
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B61000-0000
faixa de medição de temperatura
-50-200 °C
L × C
63.5 mm × 95.3 mm
cabo C
150 cm
sonda C
125 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Accuracy:
±0.5 °C from -20 to 70 °C
±1 °C from -50 to -20 °C and 70 to 150 °C
otherwise ±2 °C
- On/Off switch
- Data hold
- Max/Min memory
- CE Certified
- Battery included
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z564222-1EA | 4061826748817 |