densidade de vapor
>1 (vs air)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
Impurezas
2% cis-isomer
índice de refração
n20/D 1.46 (lit.)
p.e.
123-125 °C/30 mmHg (lit.)
pf
26-28 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC\C=C(/C)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-4-5(2)6(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/b5-4+
chave InChI
JJYWRQLLQAKNAD-SNAWJCMRSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
226.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?