294810
2-Butanol
anhydrous, 99.5%
Sinônimo(s):
sec-Butyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
12.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
761 °F
Lim. expl.
9.8 %
Impurezas
<0.005% water
resíduo de evaporação
<0.0003%
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
pb
98 °C (lit.)
pf
−115 °C (lit.)
densidade
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
80.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.