237698
(S)-(+)-2-Butanol
99%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-sec-Butyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.6 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
12.5 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +13°, neat
temperatura de autoignição
761 °F
Lim. expl.
9.8 %
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
99-100 °C (lit.)
densidade
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
chave InChI
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- To synthesize chiral asymmetric perylene diimides (PDI) that spontaneously self-assemble into one-handed nanotubes that are photoconductive or fluorescent in nature.
- To synthesize bulky chiral vinyl monomers that can be radically polymerized to helical polymers with an excess screw sense.
- As chiral solvent to study excited state photo transfer of the photoacid, 5,8-dicyano-2-naphthol (DCN2) in chiral environment.
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
24 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.