Documentos Principais
685836
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-Phenylethanol
97%
Sinônimo(s):
(−)-Methyl phenyl carbinol, (S)-(−)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(−)-sec-Phenylethyl alcohol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O
Número CAS:
Peso molecular:
122.16
Beilstein:
2039797
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]22/D -44.0°, neat
p.e.
88-89 °C/10 mmHg (lit.)
pf
9-11 °C (lit.)
densidade
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/t7-/m0/s1
chave InChI
WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
Descrição geral
(S)-(-)-1-Phenylethanol can be prepared from acetophenone via bioreduction in the presence of Rhizopus arrhizus as a biocatalyst.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Laboratory scale-up synthesis of chiral carbinols using Rhizopus arrhizus.
Salvi NA and Chattopadhyay S.
Tetrahedron Asymmetry, 27(4), 188-192 (2016)