Documentos Principais
8.43785
Sigma-Aldrich
1-Phenylethyl acetate
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Phenylethyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O2
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
202-288-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
450 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
212 °C/1013 hPa
pf
-60 °C
temperatura de transição
flash point 91 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(C)c1ccccc1)C(=O)C
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(12-9(2)11)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3
chave InChI
QUMXDOLUJCHOAY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.024 - 1.027
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
198.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
92.5 °C